Print…
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445951000 445958000
445951000.EA 230 EUR
445951000. 445958000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Cyclopropylmagnesium bromide
Fórmula: C₃H₅BrMg
Peso Molecular: 145.28 g/mol
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672094
Número CAS: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M