Print…
Ammonium hydrogen sulphate, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium bisulphate
445910010 445910025
ACRO445910010EA 65.8 EUR
ACRO445910010 ACRO445910025
Ammonium hydrogen sulphate, extra puro
Ammonium hydrogen sulphate
Fórmula: H₅NO₄S
Peso Molecular: 115.11 g/mol
Ponto de ebulição: 350 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 147 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051073
Número CAS: 7803-63-6
UN: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %