Print…
Metanolato de sódio 0.5 M em metanol, AcroSeal® ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445881000 445888000
445881000.EA 81.3 EUR
445881000. 445888000.
Metanolato de sódio 0.5 M em metanol, AcroSeal® ACS
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Ponto de ebulição: 65 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test