Print…
Bromo 99.5+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445871000 445875000
ACRO445871000EA 59.3 EUR
ACRO445871000 ACRO445875000
Bromo 99.5+% ACS
Bromo
Fórmula: Br₂
Ponto de ebulição: 58,7 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –7,2 °C
Densidade: 3,111 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010896
Número CAS: 7726-95-6
UN: 1744
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %