Print…
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445860050 445860250
ACRO445860050EA 59.9 EUR
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Bis(2-bromoethyl)ether
Fórmula: C₄H₈Br₂O
Ponto de ebulição: 92…93 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,845 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039196
Número CAS: 5414-19-7
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %