Print…
tert-butanolato de potássio 25% (w/w) 2 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445831000 445838000
445831000.EA 204 EUR
445831000. 445838000.
tert-butanolato de potássio 25% (w/w) 2 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.90 to 2.20 M