1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
445820100
445820500
445822500
ACRO445820100EA
58.4
EUR
ACRO445820100
ACRO445820500
ACRO445822500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% para análise
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Fórmula:
C₃H₂F₆O Ponto de ebulição: 59 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –4 °C Densidade: 1,596 g/cm³ Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011651 Número CAS: 920-66-1 UN: 3265 ADR: 8,I |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |