Print…
1-Propanol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445770010 445775000
ACRO445770010EA 71.6 EUR
ACRO445770010 ACRO445775000
1-Propanol ACS
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 97 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %