Print…
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(5-Tetrazolyl)phenylboronic acid, (2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid, Boronic acid,B-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-, 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
445550010 445550050
ACRO445550010EA 112 EUR
ACRO445550010 ACRO445550050
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BN₄O₂
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796325
Número CAS: 155884-01-8
Encomendar
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure