Print…
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
445540010 445540050
ACRO445540010EA 297 EUR
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₅BO₄
Ponto de ebulição: 79 °C (,1Torr)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788736
Número CAS: 642066-70-4
Encomendar
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure