Print…
tetrametilsilano ACS para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445900250 445901000
ACRO445900250EA 40.5 EUR
ACRO445900250 ACRO445901000
tetrametilsilano ACS para espectroscopia de RMN
tetrametilsilano
Fórmula: C₄H₁₂Si
Ponto de ebulição: 26…28 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,64 g/cm³
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008274
Número CAS: 75-76-3
UN: 2749
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.05 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test