Print…
5-Chloro-3-pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
445360010 445360050
ACRO445360010EA 310 EUR
ACRO445360010 ACRO445360050
5-Chloro-3-pyridineboronic acid 95%
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798243
Número CAS: 872041-85-5
Encomendar
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure