Print…
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
445300010 445300050
ACRO445300010EA 257 EUR
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BN₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07437851
Número CAS: 89466-07-9
Encomendar
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure