Print…
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M em metanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445271000 445278000
445271000.EA 60.4 EUR
445271000. 445278000.
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M em metanol, AcroSeal®
Boron trifluoride - methanol complex
Fórmula: CH₄BF₃O
Ponto de ebulição: 65 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00071635
Número CAS: 373-57-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)