Print…
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole, 2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
445160010 445160050
ACRO445160010EA 189 EUR
ACRO445160010 ACRO445160050
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Peso Molecular: 258.13 g/mol
Ponto de Fusão: 211…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176536
Número CAS: 1314216-34-6
Encomendar
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure