Print…
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010 445150050
ACRO445150010EA 183 EUR
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₀BNO₂
Peso Molecular: 233.12 g/mol
Ponto de Fusão: 65…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795668
Número CAS: 845870-55-5
Encomendar
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure