Print…
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[1-(methylethyl)pyrazol-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(1-Methylethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
445090010 445090050
ACRO445090010EA 156 EUR
ACRO445090010 ACRO445090050
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Ponto de Fusão: 41…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11867881
Número CAS: 879487-10-2
Encomendar
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure