Print…
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
445040050 445040250
ACRO445040050EA 69.4 EUR
ACRO445040050 ACRO445040250
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BO₃
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972375
Número CAS: 128376-64-7
Encomendar
Appearance White to off-white to light yellow Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 64 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure