Print…
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
445010010 445010050
ACRO445010010EA 107 EUR
ACRO445010010 ACRO445010050
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08706026
Número CAS: 864754-16-5
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure