Print…
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444920010 444920050
ACRO444920010EA 164 EUR
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₀BNO₄
Peso Molecular: 265.12 g/mol
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788240
Número CAS: 214360-59-5
Encomendar
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure