Print…
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444900050 444900250
ACRO444900050EA 141 EUR
ACRO444900050 ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BNO₃
Ponto de Fusão: 242…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411940
Número CAS: 123088-59-5
Encomendar
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure