Print…
4-Iodo-o-anisidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444800010 444800050
ACRO444800010EA 142 EUR
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Fórmula: C₇H₈INO
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044438
Número CAS: 338454-80-1
Encomendar
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure