Print…
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
445210010 445210050
ACRO445210010EA 60 EUR
ACRO445210010 ACRO445210050
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BNO₄
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179447
Número CAS: 190788-59-1
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 50 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure