Print…
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
444720010 444720050
ACRO444720010EA 255 EUR
ACRO444720010 ACRO444720050
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 247.08 g/mol
Ponto de Fusão: 83…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998162
Número CAS: 1035235-29-0
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure