Print…
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444690050 444690250
ACRO444690050EA 64.9 EUR
ACRO444690050 ACRO444690250
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BClO₂
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663875
Número CAS: 195062-61-4
Encomendar
Appearance White to off-white Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure