Print…
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444430010 444430050
ACRO444430010EA 65.9 EUR
ACRO444430010 ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₃
Ponto de ebulição: 80 °C (,1Torr)
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863922
Número CAS: 171364-81-1
Encomendar
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure