Print…
Gallium(III) chloride, anidro 99.99+% (baseado em traços de metais), contas -10 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gallium trichloride
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 83.3 EUR
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Gallium(III) chloride, anidro 99.99+% (baseado em traços de metais), contas -10 mesh
Gallium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Ga
Peso Molecular: 176.08 g/mol
Ponto de ebulição: 201 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011018
Número CAS: 13450-90-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm