Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444080010 444080050
ACRO444080010EA 80.8 EUR
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159641
Número CAS: 5952-92-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %