Print…
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
444060010 444060050
ACRO444060010EA 212 EUR
ACRO444060010 ACRO444060050
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine 97%
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine
Fórmula: C₁₁H₁₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10700149
Número CAS: 943722-24-5
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %