Print…
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
444040010 444040050
ACRO444040010EA 193 EUR
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₈N₂OS
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844445
Número CAS: 1005-28-3
Encomendar
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %