Print…
Cyclopropylacetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
443780010 443780050
ACRO443780010EA 69.7 EUR
ACRO443780010 ACRO443780050
Cyclopropylacetic acid 97%
Cyclopropylacetic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 60…61 °C (29 mmHg)
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041544
Número CAS: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %