Print…
2-Methylisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
443490010 443490050
ACRO443490010EA 72.4 EUR
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00513435
Número CAS: 4021-11-8
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %