Print…
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 23.8 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃IO
Ponto de ebulição: 72…74 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042411
Número CAS: 103962-05-6
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %