Print…
Picolinamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
443360100 443360500
ACRO443360100EA 90.1 EUR
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamide 98%
Picolinamide
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de ebulição: 143 °C (2,7kPa)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023483
Número CAS: 1452-77-3
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %