Print…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
443170010 443170050
ACRO443170010EA 22.1 EUR
ACRO443170010 ACRO443170050
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 59.5…61.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014611
Número CAS: 6164-79-0
Encomendar
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
GC ≥96.0 %