Print…
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
443160050 443160250
ACRO443160050EA 87.8 EUR
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 142…143 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…24 °C
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453233
Número CAS: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %