Print…
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
442740010 442740050
ACRO442740010EA 117 EUR
ACRO442740010 ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₉ClFN
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038718
Número CAS: 136725-53-6
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)