Print…
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
442730010 442730050
ACRO442730010EA 76.8 EUR
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C (,2Torr)
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 0,998 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210021
Número CAS: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %