Print…
N-Boc-L-serine, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050 442560250
ACRO442560050EA 40.1 EUR
ACRO442560050 ACRO442560250
N-Boc-L-serine, anidro 99%
N-Boc-L-serine
Fórmula: C₈H₁₅NO₅
Peso Molecular: 205.21 g/mol
Ponto de Fusão: 84…89 °C
Ponto de Inflamação: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150501
Número CAS: 3262-72-4
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)