Print…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
442550050 442550250
ACRO442550050EA 85.2 EUR
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de ebulição: 210…212 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00023199
Número CAS: 4472-44-0
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %