Print…
Acetoacetamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
442541000 442545000
ACRO442541000EA 29.7 EUR
ACRO442541000 ACRO442545000
Acetoacetamide 97%
Acetoacetamide
Fórmula: C₄H₇NO₂
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025528
Número CAS: 5977-14-0
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
HPLC ≥96.0 %