Print…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
442470010 442470050
ACRO442470010EA 46.4 EUR
ACRO442470010 ACRO442470050
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042155
Número CAS: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %