Print…
5-Methoxyanthranilic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
443340010 443340050
ACRO443340010EA 54.8 EUR
ACRO443340010 ACRO443340050
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 151…151,7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016509
Número CAS: 6705-03-9
Encomendar
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %