Print…
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
442280010 442280050
ACRO442280010EA 72.7 EUR
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142822
Número CAS: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %