Print…
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
442200010 442200050
ACRO442200010EA 44.4 EUR
ACRO442200010 ACRO442200050
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001595
Número CAS: 605-94-7
Encomendar
Appearance Orange to red Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %