Print…
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
442050050 442050250
ACRO442050050EA 44 EUR
ACRO442050050 ACRO442050250
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
1-Aminohydantoin hydrochloride
Fórmula: C₃H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 201…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181047
Número CAS: 2827-56-7
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %