Print…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
441890010 441890050
ACRO441890010EA 55.7 EUR
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅FO₃
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143161
Número CAS: 350-29-8
Encomendar
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %