Print…
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
441850010 441850050
ACRO441850010EA 80.3 EUR
ACRO441850010 ACRO441850050
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₅BrN₂O
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973351
Número CAS: 14001-66-2
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥96.0 %