Print…
4-Cyanopiperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
441820050 441820250
ACRO441820050EA 51.5 EUR
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Fórmula: C₆H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 100…105 °C (12 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05022468
Número CAS: 4395-98-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %