Print…
Fmoc-D-phenylalanine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-D-Phe-OH, N-Fmoc-D-phenylalanine
441710010 441710050
ACRO441710010EA 20.5 EUR
ACRO441710010 ACRO441710050
Fmoc-D-phenylalanine 98%
Fmoc-D-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso Molecular: 387.4 g/mol
Ponto de Fusão: 184…186.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00062955
Número CAS: 86123-10-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +42° (20°C, 589 nm) (C=1 IN DMF)